Drukuj
Di-2-thienyl sulphide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(2-thienylthio)thiophene
OR25442-1G OR25442-5G
APOSOR25442-1GEA 0 PLN
APOSOR25442-1G APOSOR25442-5G
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Formuła: C₈H₆S₃
MW: 198.32 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052047
Numer CAS: 3988-99-6