4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR25079-1G
OR25079-250MG
APOSOR25079-1GEA
2550
PLN
APOSOR25079-1G
APOSOR25079-250MG
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Formuła:
C₈H₈N₄O₂ Temp. topnienia: 166…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067873 Numer CAS: 175137-58-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |