Drukuj
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
OR25077-10G OR25077-1G OR25077-25G
APOSOR25077-10GEA 0 PLN
APOSOR25077-10G APOSOR25077-1G APOSOR25077-25G
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formuła: C₄H₇Br₂N₃
Temp. topnienia: 178…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053023
Numer CAS: 167683-86-5