Drukuj
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25059-100G OR25059-25G OR25059-5G
APOSOR25059-100GEA 1010 PLN
APOSOR25059-100G APOSOR25059-25G APOSOR25059-5G
(±)-Diethyl acetylsuccinate
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Formuła: C₁₀H₁₆O₅
Temp. Wrzenia: 180…183 °C
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009157
Numer CAS: 1115-30-6