Drukuj
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25028-1G OR25028-250MG OR25028-500MG OR25028-5G
APOSOR25028-1GEA 1180 PLN
APOSOR25028-1G APOSOR25028-250MG APOSOR25028-500MG APOSOR25028-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Formuła: C₁₂H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 255…256 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00179682
Numer CAS: 27295-64-3