Drukuj
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, 2-Bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 4-Chloro-3-nitrophenacyl bromide
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 1640 PLN
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, Technical Grade
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone
Formuła: C₈H₅BrClNO₃
MW: 278.49
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 22019-49-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III