Drukuj
2-(4-Chlorophenyl)ethanol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chlorophenethyl alcohol
OR24970-100G OR24970-25G
APOSOR24970-100GEA 168 PLN
APOSOR24970-100G APOSOR24970-25G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol 99%
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C/0.5mmHg
Gęstość: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002899
Numer CAS: 1875-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-506-4