Drukuj
1,3-Cyklopentanodion
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Cyclopentane-1,3-dione
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 116 PLN
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyklopentanodion
1,3-Cyklopentanodion
Formuła: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Temp. topnienia: 148…153 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001405
Numer CAS: 3859-41-4