Drukuj
1-Bromo-5-chloropentane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR24918-100G OR24918-25G
APOSOR24918-100GEA 124 PLN
APOSOR24918-100G APOSOR24918-25G
1-Bromo-5-chloropentane
1-Bromo-5-chloropentane
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 210…212 °C
Gęstość: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001016
Numer CAS: 54512-75-3
Numer WE (dawny EINECS): 259-193-7