Drukuj
Phthalan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR24902-100G OR24902-25G OR24902-5G
APOSOR24902-100GEA 1680 PLN
APOSOR24902-100G APOSOR24902-25G APOSOR24902-5G
Phthalan 98%
Phthalan
Formuła: C₈H₈O
Temp. Wrzenia: 190…192 °C
Gęstość: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005932
Numer CAS: 496-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-815-2