Drukuj
Kwas α-bromo-p-toluilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
OR24888-100G OR24888-25G
APOSOR24888-100GEA 656 PLN
APOSOR24888-100G APOSOR24888-25G
Kwas α-bromo-p-toluilowy 98%
Kwas α-bromo-p-toluilowy
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 316
Temp. topnienia: 224…229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002567
Numer CAS: 6232-88-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III