Drukuj
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
OR24884-100G OR24884-25G OR24884-500G
APOSOR24884-100GEA 153 PLN
APOSOR24884-100G APOSOR24884-25G APOSOR24884-500G
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu
Formuła: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 164…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002289
Numer CAS: 2150-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-426-2