Drukuj
1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2484-1G OR2484-5G
APOSOR2484-1GEA 435 PLN
APOSOR2484-1G APOSOR2484-5G
1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
1-Bromo-3-ethyladamantane
Formuła: C₁₂H₁₉Br
Temp. Wrzenia: 124…125 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 23…24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274777
Numer CAS: 878-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 227-553-2