Drukuj
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 168 PLN
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Formuła: C₅H₅Cl₂N₃
MW: 178.0200 g/mol
Temp. topnienia: 70…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00194053
Numer CAS: 39906-04-2