Drukuj
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR24738-10G OR24738-1G OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA 450 PLN
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G APOSOR24738-5G
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 183…185 °C
Temp. topnienia: 30 °C
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001290
Numer CAS: 6914-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-020-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II