Drukuj
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 290 PLN
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Formuła: C₉H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 98…100 °C/0,1mmHg
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00728869
Numer CAS: 55745-74-9