Drukuj
Chinazolina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR24643-25G OR24643-5G
APOSOR24643-25GEA 981 PLN
APOSOR24643-25G APOSOR24643-5G
Chinazolina 98%
Chinazolina
Formuła: C₈H₆N₂
MW: 130.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 243 °C
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006712
Numer CAS: 253-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-965-3