Drukuj
Kurkuma 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
OR24598-100G OR24598-25G OR24598-5G
APOSOR24598-100GEA 667 PLN
APOSOR24598-100G APOSOR24598-25G APOSOR24598-5G
Kurkuma 97%
Kurkuma
Formuła: C₂₁H₂₀O₆
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00008365
Numer CAS: 458-37-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-280-5