Drukuj
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR24503-1G OR24503-250MG
APOSOR24503-1GEA 0 PLN
APOSOR24503-1G APOSOR24503-250MG
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Formuła: C₈H₁₃NO₃
Temp. Wrzenia: 180…185 °C/0,7mmHg
Temp. topnienia: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219095
Numer CAS: 67751-14-8