Drukuj
Kwas fenyloboronowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
OR2447-100G OR2447-25G
APOSOR2447-100GEA 276 PLN
APOSOR2447-100G APOSOR2447-25G
Kwas fenyloboronowy 99%
Kwas fenyloboronowy
Formuła: C₆H₇BO₂
MW: 121.93 g/mol
Temp. topnienia: 216…219 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002103
Numer CAS: 98-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-701-9
Klasyfikacja Merck : 13,01068