Drukuj
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: S-(Cyanomethyl) thioacetate
OR24381-1G OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA 1640 PLN
APOSOR24381-1G APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Formuła: C₄H₅NOS
Temp. Wrzenia: 226…227 °C
Gęstość: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173920
Numer CAS: 59463-56-8