Drukuj
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
OR24367-1G OR24367-5G
APOSOR24367-1GEA 801 PLN
APOSOR24367-1G APOSOR24367-5G
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Formuła: C₈H₉NO₄S
MW: 215.23 g/mol
Temp. topnienia: 60…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00205188
Numer CAS: 62947-31-3