Drukuj
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate
OR24350-1G OR24350-5G
APOSOR24350-1GEA 981 PLN
APOSOR24350-1G APOSOR24350-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Formuła: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Temp. topnienia: 35…38 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00130102
Numer CAS: 69363-85-5