Drukuj
1-Amino-2-ethylbutane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Ethyl-1-butylamine, 2-Ethylbutan-1-amine, 2-Ethylbutylamine
OR2434-1G OR2434-5G
APOSOR2434-1GEA 139 PLN
APOSOR2434-1G APOSOR2434-5G
1-Amino-2-ethylbutane 95%
1-Amino-2-ethylbutane
Formuła: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 125 °C
Gęstość: 0.776 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040755
Numer CAS: 617-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-530-6
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8 II