Drukuj
1,8-Oktanodiol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,8-Dihydroxy octane
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 327 PLN
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Oktanodiol 98%
1,8-Oktanodiol
Formuła: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 71…73 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 59…61 °C
Temp. Zapłonu: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002989
Numer CAS: 629-41-4