Drukuj
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 1180 PLN
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 259…260 °C
Gęstość: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040750
Numer CAS: 52287-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 257-817-2