Drukuj
Aluminon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: ALuminon, Ammonium auritricarboxylate ATA Triammonium aurinetricarboxylate triammonium salt Ammonium aurintricarboxylate aurintricarboxylic acid ammonium salt Aluminon(C.1.No.43810) aurintricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium 5,5'-((3-carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)bis(2-hydroxybenzoate), Aurin Tricarboxylic Acid Ammonium Salt
OR2429-100G OR2429-250G
APOSOR2429-100GEA 110 PLN
APOSOR2429-100G APOSOR2429-250G
Aluminon
Aluminon
Formuła: C₂₂H₂₃N₃O₉
MW: 473.44 g/mol
Temp. topnienia: 220…225 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040925
Numer CAS: 569-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-319-1