Drukuj
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium methyl N-cyanocarbonodithioimidate
OR24285-10G OR24285-1G OR24285-5G
APOSOR24285-10GEA 2840 PLN
APOSOR24285-10G APOSOR24285-1G APOSOR24285-5G
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt 95%
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt
Formuła: C₃H₃KN₂S₂
MW: 170.289 g/mol
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799296
Numer CAS: 10191-61-4