Drukuj
2-Bromo-p-cresol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
OR2424-100G OR2424-25G OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA 334 PLN
APOSOR2424-100G APOSOR2424-25G APOSOR2424-500G
2-Bromo-p-cresol 97%
2-Bromo-p-cresol
Formuła: C₇H₇BrO
Temp. Wrzenia: 213…214 °C
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002151
Numer CAS: 6627-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 229-595-7