Drukuj
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR24196-1G OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA 139 PLN
APOSOR24196-1G APOSOR24196-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₄ClNO
MW: 153.5700 g/mol
Temp. topnienia: 152…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219003
Numer CAS: 13589-72-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III