Drukuj
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR24122-100G OR24122-25G OR24122-500G
APOSOR24122-100GEA 182 PLN
APOSOR24122-100G APOSOR24122-25G APOSOR24122-500G
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 300…302 °C
Temp. topnienia: 151…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002416
Numer CAS: 50-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-065-7