Drukuj
Chlorek 2,4-dimetylobenzoilu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dimethylbenzoylchloride, 2,4-Dimethylbenzene-1-carbonyl chloride
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 124 PLN
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
Chlorek 2,4-dimetylobenzoilu
Chlorek 2,4-dimetylobenzoilu
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 82 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 24…26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798005
Numer CAS: 21900-42-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II