Drukuj
Kwas 3,4-dimetylobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR24119-100G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 530 PLN
APOSOR24119-100G APOSOR24119-500G
Kwas 3,4-dimetylobenzoesowy 98%
Kwas 3,4-dimetylobenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. topnienia: 163…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002524
Numer CAS: 619-04-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-576-7