Drukuj
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2410-1G OR2410-25G OR2410-5G
APOSOR2410-1GEA 232 PLN
APOSOR2410-1G APOSOR2410-25G APOSOR2410-5G
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₇H₈O₄
Temp. topnienia: 180…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09836162
Numer CAS: 42858-60-6