Drukuj
ω-Bromo-4-chloroacetofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR24098-100G OR24098-25G OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA 329 PLN
APOSOR24098-100G APOSOR24098-25G APOSOR24098-500G
ω-Bromo-4-chloroacetofenon 97%
ω-Bromo-4-chloroacetofenon
Formuła: C₈H₆BrClO
Temp. topnienia: 93…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000625
Numer CAS: 536-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-631-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II