Drukuj
4-Iodo-m-xylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
OR24096-100G OR24096-25G OR24096-500G
APOSOR24096-100GEA 189 PLN
APOSOR24096-100G APOSOR24096-25G APOSOR24096-500G
4-Iodo-m-xylene 98%
4-Iodo-m-xylene
Formuła: C₈H₉I
Temp. Wrzenia: 105…108 °C/5mmHg
Gęstość: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013706
Numer CAS: 4214-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 224-141-4