Drukuj
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(2-Propynyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 4-(Prop-2-yn-1-yl)thiomorpholine 1,1-dioxide
OR24044-1G OR24044-250MG OR24044-5G
APOSOR24044-1GEA 305 PLN
APOSOR24044-1G APOSOR24044-250MG APOSOR24044-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formuła: C₇H₁₁NO₂S
MW: 173.23 g/mol
Temp. topnienia: 114…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085157
Numer CAS: 10442-03-2
Jednostka: 3259
ADR: 8 III