Drukuj
2,6-Dimetoksybenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR24023-25G OR24023-5G OR24023-100G
APOSOR24023-25GEA 137 PLN
APOSOR24023-25G APOSOR24023-5G APOSOR24023-100G
2,6-Dimetoksybenzaldehyd 98%
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 285 °C
Temp. topnienia: 96…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010862
Numer CAS: 3392-97-0