Drukuj
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 853 PLN
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₅ClO₅S
MW: 236.63 g/mol
Temp. topnienia: 168…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052974
Numer CAS: 17243-13-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III