Drukuj
Disiarczek 2,2'dipirydylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
OR24005-100G OR24005-25G OR24005-5G
APOSOR24005-100GEA 537 PLN
APOSOR24005-100G APOSOR24005-25G APOSOR24005-5G
Disiarczek 2,2'dipirydylu
Disiarczek 2,2'dipirydylu
Formuła: C₁₀H₈N₂S₂
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temp. Zapłonu: 210 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006287
Numer CAS: 2127-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-343-1