Drukuj
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
OR23996-25G OR23996-5G
APOSOR23996-25GEA 182 PLN
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Formuła: C₂₁H₂₂BrP
MW: 385.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011843
Numer CAS: 6228-47-3