Drukuj
Izocyjanian 3-chloro-4-metylofenylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
OR23984-100G OR23984-25G OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA 1660 PLN
APOSOR23984-100G APOSOR23984-25G APOSOR23984-5G
Izocyjanian 3-chloro-4-metylofenylu 97%
Izocyjanian 3-chloro-4-metylofenylu
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₈H₆ClNO
Temp. Wrzenia: 107 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 20…24 °C
Gęstość: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013858
Numer CAS: 28479-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 249-050-7
Jednostka: 2236
ADR: 6.1,II