Drukuj
4-Chlorostyren
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2398-100G OR2398-1KG OR2398-250G
APOSOR2398-100GEA 363 PLN
APOSOR2398-100G APOSOR2398-1KG APOSOR2398-250G
4-Chlorostyren
4-Chlorostyren
Formuła: C₈H₇Cl
Temp. Wrzenia: 192 °C
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000632
Numer CAS: 1073-67-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-028-8