Drukuj
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23941-25G OR23941-5G
APOSOR23941-25GEA 0 PLN
APOSOR23941-25G APOSOR23941-5G
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
1,4-Dimethoxynaphthalene
Formuła: C₁₂H₁₂O₂
Temp. topnienia: 84…85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052378
Numer CAS: 10075-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-209-2