Drukuj
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23902-1G OR23902-250MG OR23902-5G
APOSOR23902-1GEA 131 PLN
APOSOR23902-1G APOSOR23902-250MG APOSOR23902-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formuła: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
Temp. Wrzenia: 105 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052536
Numer CAS: 88398-93-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III