Drukuj
Kwas 4-fenylomasłowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2390-100G OR2390-25G OR2390-500G
APOSOR2390-100GEA 472 PLN
APOSOR2390-100G APOSOR2390-25G APOSOR2390-500G
Kwas 4-fenylomasłowy 98%
Kwas 4-fenylomasłowy
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 165 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 49…53 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004403
Numer CAS: 1821-12-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-341-8