Drukuj
3,5-Di-tert-butylaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 356 PLN
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-tert-butylaniline
3,5-Di-tert-butylaniline
Formuła: C₁₄H₂₃N
Temp. topnienia: 54…57 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134096
Numer CAS: 2380-36-1