Drukuj
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
OR2385-1G OR2385-25G OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA 110 PLN
APOSOR2385-1G APOSOR2385-25G APOSOR2385-5G
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Formuła: C₈H₆BrNO₃
MW: 244.04 g/mol
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010294
Numer CAS: 6851-99-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II