Drukuj
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 1710 PLN
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 273…276 °C
Temp. topnienia: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045606
Numer CAS: 74231-65-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III