Drukuj
2,4,6-Trimethylheptane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2379-1G OR2379-250MG
APOSOR2379-1GEA 2400 PLN
APOSOR2379-1G APOSOR2379-250MG
2,4,6-Trimethylheptane
2,4,6-Trimethylheptane
Formuła: C₁₀H₂₂
Temp. Wrzenia: 144…147 °C
Gęstość: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2613-61-8
Jednostka: 3295
ADR: 3,III